Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-leucin, 99+%
Artikelnummer. 10741641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10741641 25 g Plastflaske 25g
10012230 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10741641 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172130250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.96 DKK
    278.65 DKK / 25g
    Spare 30.31 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-39-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00063087
InChI nøgle ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
PubChem CID 857
ChEBI CHEBI:25017
IUPAC navn 2-amino-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)CC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Leucine
Navn note 99+%
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 20 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,3% maks.
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 447
Merck Index 14, 5451
Sulfat aske 0,1% maks.
Mængde 25 g
Formel vægt 131.17
Procent renhed 99,0 til 101,0% (på tørt stof)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver