Få mere at vide
DL-Laudanosine, TRC
Artikelnummer. 18032900
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18032900 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL17854010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Laudanosine
CAS 1699-51-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H27 N O4
Mængde 10 mg
Synonym 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-Isoquinoline, Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratryl-, (±)- (8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, (±)-, (±)-Laudanosine, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-veratrylisoquinoline, DL-Laudanosine, N-Methyltetrahydropapaverine, NSC 331268, NSC 94267, Veraisoquin, Atracurium Besilate Imp. G (EP)
InChI formel InChI=1S/C21H27NO4/c1-22-9-8-15-12-20(25-4)21(26-5)13-16(15)17(22)10-14-6-7-18(23-2)19(11-14)24-3/h6-7,11-13,17H,8-10H2,1-5H3
SMIL COc1ccc(CC2N(C)CCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
IUPAC navn 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin
Molekylvægt (g/mol) 357.44
Formel vægt 357.194
Procent renhed >95%