Få mere at vide
DL-Lactide, TRC
Artikelnummer. 30475816
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30475816 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30475816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL113518250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lactide
CAS 95-96-5
Molekylær formel C6H8O4
Mængde 250 mg
Synonym 1,4-Dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, Lactic acid, bimol. cyclic ester (7CI), Lactide (6CI), p-Dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl- (8CI), 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, 2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-1,4-dioxane, 2,5-Dioxo-3,6-dimethyl-1,4-dioxane, 3,6-Diketo-2,5-dimethyl-1,4-dioxane, 3,6-Dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, 3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione, D,L-Lactide, DL-Dilactide, DL-Lactide, Dilactide, Dimethylglycolide, Ingeo M 700, Lactoyl lactic acid, NSC 403080, Novalact, Olygos DMR, Propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, PuraLact D, Purasorb DL, dl-Dilactide, rac-Lactide
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
SMIL CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0423