Få mere at vide
DL-Lactide, 99%
Artikelnummer. 11392836
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392836 10 g 10g
11302846 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09026.09
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 95-96-5 | C6H8O4 | 144,13 g/mol
DL-Lactide bruges til at fremstille 2-hydroxy-propionsyre 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethylester. Det fungerer som et vigtigt råmateriale og et mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det er involveret i enzymatisk alkoholyse for at producere både alkyl (R)-lactater og alkyl (S,S)-lactylactater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Lactide bruges til at fremstille 2-hydroxy-propionsyre 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethylester. Det fungerer som et vigtigt råmateriale og et mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det er involveret i enzymatisk alkoholyse for at producere både alkyl (R)-lactater og alkyl (S,S)-lactylactater.
Opløselighed
Opløselig i chloroform og methanol. Lidt opløseligt i benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med syrer, baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95-96-5
Molekylær formel C6H8O4
Molekylvægt (g/mol) 144.13
MDL nummer MFCD00011685,MFCD00082566
InChI nøgle JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
PubChem CID 7272
IUPAC navn 3,6-dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
SMIL CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lactide
Smeltepunkt 122 °C til 126 °C
Mængde 10 g
Beilstein 82121
Kogepunkt 138 °C til 142 °C (8 mmHg)
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform og methanol. Let opløselig i benzen.
Formel vægt 144.13
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Lactide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Lactide