Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Lactide |
| Smeltepunkt | 122°C to 126°C |
| CAS min % | 98.5 |
| Farve | Hvid |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 100 g |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.