Få mere at vide
DL-Lactic Acid Lithium Salt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11384009 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11384009 5 g
1 options
Artikelnummer. 11384009 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210082405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lactic Acid Lithium Salt
CAS 867-55-0
Farve Hvid
Molekylær formel C3H5LiO3
MDL nummer MFCD00065399
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
InChI nøgle GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].CC(C(=O)[O-])O
IUPAC navn lithium;2-hydroxypropanoate
Molekylvægt (g/mol) 96.01
PubChem CID 23673452
Formel vægt 96.01
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver