Få mere at vide
DL-Mælkesyre (90%), TRC
Artikelnummer. 30138078
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138078 100 g
30132466 500 g
30005784 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL113490100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-21-5
Molekylær formel C3 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Synonym Lactic acid, Propanoic acid, 2-hydroxy-, Lactic acid (7CI,8CI), 2-Hydroxypropanoic acid, (RS)-2-Hydroxypropanoic acid, (±)-Lactic acid, 2-Hydroxy-2-methylacetic acid, 2-Hydroxypropionic acid, Biolac, Chem-Cast, DL-Lactic acid, E 270, HiPure 88, Kiwilustre, Lurex, Masashino Lactic acid 90F, Milk acid, Musashino lactate 50F, NSC 367919, Purac 55, Purac 60, Purac FCC 80, Purac FCC 88, Purac HS 100, Purac HS 50, Purac HS 88, Tonsillosan, dl-Lactic acid, α-Hydroxypropanoic acid, α-Hydroxypropionic acid
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
SMIL CC(O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lactic Acid
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Formel vægt 90.0317
Mængde 100 g