Få mere at vide
DL-Lactic acid, 90%
Artikelnummer. p-3734384 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10736341
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-21-5, 7732-18-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00004520
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
SMIL CC(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lactic acid
Smeltepunkt 18.0°C
Kogepunkt 122.0°C (15.0 mmHg)
Farve Farveløs til gul
Lineær formel CH3CH(OH)CO2H
Merck Index 15, 5384
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, furfurol, glycerol, less soluble in ether, practically insoluble in chloroform, carbon, disulfide, petroleum ether
Formel vægt 90.08
Procent renhed 90%
Tæthed 1.2000g/mL
Mængde 25 g
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4252 to 1.4272
Rester efter tænding 0.1% max.
Specifik vægtfylde 1.2