Få mere at vide
DL-Mælkesyre, 90%
Artikelnummer. 10153460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10153460 500 g Glasflaske 500g
10736341 25 g Glasflaske 25g
10031120 1 kg Glasflaske 1kg
10487510 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10554074 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10153460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125065000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-21-5 , 7732-18-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00004520
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
SMIL CC(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lactic acid
Smeltepunkt 18,0 °C
Kogepunkt 122,0 °C (15,0 mmHg)
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2000g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4252 til 1,4272
Rester efter tænding 0,1% maks.
Specifik vægtfylde 1.2
Lineær formel CH3CH(OH)CO2H
Merck Index 15, 5384
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, furfurol, glycerol, mindre opløselig i ether, praktisk talt uopløselig i kloroform, kulstof, disulfid, petroleumsæter
Formel vægt 90.08
Procent renhed 90%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Lactic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.