Få mere at vide
DL-Mælkesyre, 80-85% aq. soln.
Beskrivelse
DL-mælkesyre bruges til at producere serieprodukter eller er meget brugt i fødevarer, vintage, drikkevarer, lægemidler, polymerisering, tekstil, læder, tobak, foder, plastkemikalier, pesticider, polymeropløsninger og anden industri. Mælkesyre bruges også som forsurende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Lactic acid |
| Kogepunkt | 122 °C (15 mmHg) |
| Tæthed | 1.209 |
| Mængde | 1000 g |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.423 |
| Beilstein | 1209341 |
| Merck Index | 145336 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og i ethanol. |
| Formel vægt | 90.08 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- DL-Lactic acid, 80-85% aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Lactic acid