Få mere at vide
DL-Mælkesyre, 80-85% aq. soln.
Artikelnummer. 15419009
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
1000g
2500g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15419009 250 g 250g
15498999 1000 g 1000g
15409009 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14259.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90,08 g/mol
DL-mælkesyre bruges til at producere serieprodukter eller er meget brugt i fødevarer, vintage, drikkevarer, lægemidler, polymerisering, tekstil, læder, tobak, foder, plastkemikalier, pesticider, polymeropløsninger og anden industri. Mælkesyre bruges også som forsurende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
og i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-21-5
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00004520
InChI nøgle JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC navn 2-hydroxypropansyre
SMIL CC(O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Lactic acid
Kogepunkt 122 °C (15 mmHg)
Tæthed 1.209
Mængde 250 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.423
Beilstein 1209341
Merck Index 145336
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og i ethanol.
Formel vægt 90.08
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80 to 85% aq. Soln.