Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Isoserin, 98 %
Artikelnummer. 10026153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10026153 250 mg Glasflaske 250mg
10187843 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10026153 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 279672500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 565-71-9 | C3H7NO3 | 105.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 565-71-9
Molekylær formel C3H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 105.09
MDL nummer MFCD00008138
InChI nøgle BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-isoserine, isoserine, 3-amino-2-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 2-hydroxy-3-aminopropanoic acid, h-dl-isoser-oh, inverted exclamation marka-3-amino-2-hydroxypropionic acid, rs-isoserine, pubchem23947
PubChem CID 11267
IUPAC navn 3-amino-2-hydroxypropansyre
SMIL C(C(C(=O)O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Isoserine
Smeltepunkt 235°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NH2CH3CH(OH)COOH
Mængde 250 mg
Formel vægt 105.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver