Få mere at vide
DL-isoproterenol hydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Isoproterenolhydrochlorid bruges som selektiv βadrenerg agonist, øger cytosolisk cAMP.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Isoproterenolhydrochlorid bruges som selektiv βadrenerg agonist, øger cytosolisk cAMP.
Opløselighed
Opløselig i vand (50 mg/ml ved 25 °C), ethanol (20 mg/ml), methanol, DMSO (50 mg/ml ved 25 °C) og fosfatburet saltvand (50 mM).
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Isoproterenol hydrochloride |
| Smeltepunkt | 165 °C til 175 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3917363 |
| Merck Index | 14,5217 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (50 mg/ml ved 25 °C), ethanol (20 mg/ml), methanol, DMSO (50 mg/ml ved 25 °C) og fosfatburet saltvand (50 mM). |
| Formel vægt | 247.72 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |