Få mere at vide
DL-isoleucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438960
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438960 25 g 25g
11478137 10 g 10g
11488137 50 g 50g
11448960 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11438960 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17521.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 443-79-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 443-79-8
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00004268
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
SMIL CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Isoleucine
Smeltepunkt ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1721796
Merck Index 14,5179
Synonym d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
IUPAC navn (2R,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%