Få mere at vide
DL-Isocitric syre, trinatriumsalthydrat, 95%
Artikelnummer. 10388050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10388050 1 g Glasflaske 1g
10311054 5 g Glasflaske 5g
10053573 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10388050 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 205010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.98 DKK
    500.65 DKK / 1g
    Spare 55.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1637-73-6 | C6H5Na3O7 | 258,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1637-73-6
Molekylær formel C6H5Na3O7
Molekylvægt (g/mol) 258.07
MDL nummer MFCD00149284
InChI nøgle HWMVXEKEEAIYGB-UHFFFAOYNA-K
Synonym dl-isocitric acid, isocitric acid trisodium salt, sodium isocitrate, dl-isocitric acid trisodium salt hydrate, dl-isocitric acid trisodium salt, trisodium 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, trisodium isocitrate, tripotassium isocitrate, isocitric acid, dl, dl-isocitric acid, trisodium salt hydrate
PubChem CID 168942
IUPAC navn trinatrium;1-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC(C(CC([O-])=O)C([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Isocitric acid, trisodium salt hydrate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NaO2CCH2CH(CO2Na)CH(OH)CO2Na·xH2O
Mængde 1 g
Beilstein 03, 555
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 258.07
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver