missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-Isocitrisk Syre Lactone, TRC

Artikelnummer. 30134777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134777 500 mg
30003995 100 mg
30008172 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI627103500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 4702-32-3
Molekylær formel C6 H6 O6
Molekylvægt (g/mol) 174.11
Synonym 1,4-Lactone-3-carboxy-2,3-dideoxypentaric acid, Isocitric lactone, Tetrahydro-5-oxo-2,3-furandicarboxylic acid
IUPAC navn 5-oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CC(=O)OC1C(=O)O

Specifications

Kemisk navn eller materiale DL-Isocitric Acid Lactone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6O6/c7-3-1-2(5(8)9)4(12-3)6(10)11/h2,4H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formel vægt 174.0164
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.