Få mere at vide
DL-Isoborneol, 93%, tech.
Artikelnummer. 10705011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10705011 500 g Plastflaske 500g
10488270 25 g Plastflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10705011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 122495000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-76-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-76-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00074821
InChI nøgle DTGKSKDOIYIVQL-SZBHIRRCSA-N
Synonym dl-isoborneol
PubChem CID 126961757
IUPAC navn (1R,3R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMIL CC1(C2CCC1(C(C2)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Isoborneol
Navn note tech., 93%
Smeltepunkt 208.0°C to 214.0°C
Farve Gul
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 91% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 06, II, 80
Merck Index 15, 5173
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: readily soluble in alcohol,chloroform and ether
Formel vægt 154.25
Procent renhed 93%
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Isoborneol