Få mere at vide
DL-Indole-3-lactic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Indole-3-lactic Acid-d5 |
| CAS | 2470130-19-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11H6D5NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Indole-3-lactic Acid-d5, Indolelactic Acid-d5, 2-Hydroxy-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid-d5, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic Acid-d5, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropionic Acid-d5, 3-(3-Indolyl)-DL-lactic Acid-d5, 3-Indolyllactic Acid-d5, α-Hydroxy-1H-indole-3-propanoic Acid-d5, β-(3-Indolyl)lactic Acid-d5, β-Indolyllactic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,6D |
| SMIL | OC(CC1=C([2H])NC2=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl-2,4,5,6,7-d5)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.24 |
| Vis mere |