Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-homoserin, 99 %
Artikelnummer. 10636252 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10636252 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10636252 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 204760050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1927-25-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Homoserine
Navn note 99%
CAS 1927-25-9
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C4H9NO3
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
MDL nummer MFCD00002618,MFCD00077786
Beilstein 04, 514
Merck Index 14, 4739
Synonym dl-homoserine, homoserine, h-dl-hoser-oh, d,l-homoserine, h-d-homoser-oh, butyric acid, 2-amino-4-hydroxy-, dl, 2-amino-4-hydroxy-butanoic acid, dl-2-amino-4-hydroxybutyric acid, d-homoserin, h-dl-hse-oh
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
InChI nøgle UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
SMIL N[C@@H](CCO)C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-4-hydroxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Mængde 5 g
PubChem CID 779
ChEBI CHEBI:30653
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98.5 to 101%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver eller nåle