Få mere at vide
DL-Homoserine, 98%
Artikelnummer. 15449628
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449628 5 g 5g
15459628 250 mg 250mg
15439628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63118.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1927-25-9 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1927-25-9
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00002618,MFCD00077786
InChI nøgle UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Synonym dl-homoserine, homoserine, h-dl-hoser-oh, d,l-homoserine, h-d-homoser-oh, butyric acid, 2-amino-4-hydroxy-, dl, 2-amino-4-hydroxy-butanoic acid, dl-2-amino-4-hydroxybutyric acid, d-homoserin, h-dl-hse-oh
PubChem CID 779
ChEBI CHEBI:30653
IUPAC navn 2-amino-4-hydroxybutansyre
SMIL N[C@@H](CCO)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale DL-Homoserine
Smeltepunkt 188°C to 189°C
Beilstein 1721682
Merck Index 14,4739
Mængde 5 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof