missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-Homophenylalanine, TRC

Artikelnummer. 30135902
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135902 5 g
17957154 250 mg
17988574 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH5913105G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1012-05-1
Molekylær formel C10 H13 N O2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Synonym Benzenebutanoic acid, α-amino-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, (±)-, Butyric acid, 2-amino-4-phenyl-, DL- (8CI), α-Aminobenzenebutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutanoic acid, 2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-2-Amino-4-phenylbutyric acid, DL-Homophenylalanine, (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic acid
IUPAC navn 2-amino-4-phenylbutanoic acid
SMIL NC(CCc1ccccc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
Mængde 5 g
Formel vægt 179.0946
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.