Få mere at vide
DL-Homocystin, TRC
Artikelnummer. 30406797
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406797 10 g
30397588 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH59129010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870-93-9
Molekylær formel C8 H16 N2 O4 S2
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Synonym DL-4,4'-Dithiobis(2-aminobutyric acid)
IUPAC navn 2-amino-4-[(3-amino-3-carboxy-propyl)disulfanyl]butansyre
SMIL NC(CCSSCCC(N)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Homocystine
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
Mængde 10 g
Formel vægt 268.0551