Få mere at vide
DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 276.1054 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |