Få mere at vide
DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8 |
| CAS | 108641-82-3 |
| Molekylær formel | C8 D8 H8 N2 O4 S2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | Butanoic-3,3,4,4-d4 acid, 4,4'-dithiobis[2-amino-, (2 R,2'R)-rel- (9 CI), Butanoic-3,3,4,4-d4 acid, 4,4'-dithiobis[2-amino-, (R*,R*)- (ZCI), rel-(2 R,2'R)-4,4'-Dithiobis[2-aminobutanoic-3,3,4,4-d4 acid], DL-4,4'-Dithiobis(2-aminobutyric-3,3,4,4-d4 acid), DL-Homocystine-d8, DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-D8, DL-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6 H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(SSC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | rac-(2 R)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-[[rac-(3 R)-3-amino-3-carboxy-1,1,2,2-tetradeuteriopropyl]disulfanyl]butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.4029 |
| Formel vægt | 276.1054 g/mol |
| Vis mere |