Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Homocysteinethiolactonhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10633342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10633342 25 g Glasflaske 25g
10152390 1 g Glasflaske 1g
10103111 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10633342 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 120830250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 6038-19-3 | C4H7NOS·HCl | 153,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6038-19-3
MDL nummer MFCD00012724
InChI nøgle ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
PubChem CID 110753
IUPAC navn 3-aminothiolan-2-on;hydrochlorid
SMIL C1CSC(=O)C1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 199,0 °C til 203,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H7NOS·HCl
Mængde 25 g
Merck Index 15, 4772
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 740,5 g/L (20 c)
Sublimationspunkt >140 °C
Molekylvægt (g/mol) 153.63
Formel vægt 153.63
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver