Få mere at vide
dl Homocystein Thiolacton Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 153.0015 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |