Få mere at vide
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430759
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16430759 1 g
1 options
Artikelnummer. 16430759 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101404
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride is a cyclic amino acid derivative that exhibits root-growth inhibitory activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Fysisk form Powder
CAS 6038-19-3
Farve Off-White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H8ClNOS
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (650.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C(N)CCS1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 153.63
Formel vægt 153.63
Procent renhed 97.0%