Få mere at vide
DL-Homocysteinthiolaktonhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11367216
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367216 100 g 100g
11357216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09077.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6038-19-3 | C4H8ClNOS | 153,624 g/mol
DL-Homocystein thiolactonhydrochlorid bruges som et mellemprodukt af erdostein og citiolon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser DL-Homocystein thiolactonhydrochlorid bruges som mellemprodukt af
erdostein og citiolon.
Opløselighed
Opløseligt i vand (740g/L). Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6038-19-3
Molekylær formel C4H8ClNOS
Molekylvægt (g/mol) 153.624
MDL nummer MFCD00012724
InChI nøgle ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-homocysteine thiolactone hydrochloride, 3-aminodihydrothiophen-2 3h-one hydrochloride, 3-aminothiolan-2-one hydrochloride, hctl hydrochloride, dl-homocysteinethiolactone hydrochloride, d,l-homocysteine thiolactone hydrochloride, d,l-homocysteinthiolakton chlorid german, +--dihydro-3-amino-2 3h-thiophenone hydrochloride, 2 3h-thiophenone, dihydro-3-amino-, hydrochloride, +-, l-2-amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
PubChem CID 110753
IUPAC navn 3-aminothiolan-2-on;hydrochlorid
SMIL C1CSC(=O)C1N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Smeltepunkt ∽204 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 3562103
Merck Index 14,4734
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (740g/L). Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 153.63
Procent renhed 99%