missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DL-Homocysteine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Homocysteine-d4 |
| CAS | 416845-90-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 D4 H5 N O2 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Homocysteine-3,3,4,4-d4 (9CI), DL-Homocysteine-3,3,4,4-D4, (±)-Homocysteine-d4, 2-Amino-4-mercaptobutanoic-3,3,4,4-d4 acid, 2-Amino-4-mercaptobutyric-3,3,4,4-d4 acid, 2-Amino-4-sulfanylbutanoic-3,3,4,4-d4 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(S)C([2H])([2H])C(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-sulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.209 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?