Få mere at vide
DL-Homocystein, 90%, TRC
Artikelnummer. 17974895
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974895 100 mg
17911005 50 mg
17942565 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH591295100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 454-29-5
Molekylær formel C4 H9 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 135.19
Synonym 2-Amino-4-mercaptobutyric acid
IUPAC navn 2-amino-4-sulfanyl-butansyre
SMIL NC(CCS)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Homocysteine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
Mængde 100 mg
Formel vægt 135.0354