Få mere at vide
MedChemExpress DL-Homocysteine
Artikelnummer. 16439406
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439406 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439406 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYW040821
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress DL-Homocysteine is a weak neurotoxin, and can affect the production of kynurenic acid in the brain.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 135.19 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 454-29-5
Produkttype Natural Products
Opløselighed H2O : 7.14 mg/mL (52.81 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Mål Endogenous Metabolite