Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidin monohydrochlorid monohydrat, 99%
Artikelnummer. 11403227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403227 5 g 5g
11413227 25 g 25g
11423227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403227 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16165.06
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 123333-71-1 | C6H12ClN3O3 | 209,63 g/mol
DL-Histidin monohydrochloridmonohydrat er den blandede isomer af D- og L-histidin. Det kan bruges til at evaluere effektiviteten af chirale ligandudvekslingsmedier og systemer for aminosyrer og til at køre buffere til kapillærelektroforese. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
DL-Histidin monohydrochloridmonohydrat er den blandede isomer af D- og L-histidin. Det kan bruges til at evaluere effektiviteten af chirale ligandudvekslingsmedier og systemer for aminosyrer og til at køre buffere til kapillærelektroforese. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123333-71-1
Molekylær formel C6H12ClN3O3
Molekylvægt (g/mol) 209.63
MDL nummer MFCD00151028
InChI nøgle CMXXUDSWGMGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-histidine; hypochlorous acid
PubChem CID 44828786
IUPAC navn 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansyre;hydron;chlorid;hydrat
SMIL [H+].C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Smeltepunkt ∼250 °C (dekomponering)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Mængde 5 g
Formel vægt 209,63 (191,62 Vandfri)
Procent renhed 99%