Få mere at vide
DL-Histidinhydrochlorid, monohydrat, 98%
Artikelnummer. 10444121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10444121 25 g Glasflaske 25g
10055770 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10444121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411720250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 123333-71-1 | C6H10ClN3O2 | 191,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 123333-71-1
Molekylær formel C6H10ClN3O2
Molekylvægt (g/mol) 191.62
MDL nummer MFCD00064555
InChI nøgle QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Synonym hydrogen dl-histidine chloride, 2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride, 2-azanyl-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride
PubChem CID 53395185
IUPAC navn 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansyre;hydron;chlorid
SMIL [H+].[Cl-].N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale DL-Histidine hydrochloride, monohydrate
Smeltepunkt 233,0 °C
Navn note 98%
Arsen (As) 1 ppm maks.
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Jern (Fe) 10 ppm maks.
Analyseprocentområde 98%
Tab ved tørring 1% maks.
Andre aminosyrer (TLC) ingen
Emballage Glasflaske
Sulfat 300 ppm maks.
Transmission 96% min. (c=3, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,1% maks.
Mængde 25 g
Formel vægt 209.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.