missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DL-Glyceraldehyde, TRC

Artikelnummer. 30136536
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136536 100 mg
30136194 500 mg
30010895 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG598215100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56-82-6
Molekylær formel C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Synonym (±)-2,3-Dihydroxy-propanal, (±)-Glyceraldehyde, 2,3-Dihydroxypropanal, 2,3-Dihydroxypropionaldehyde, DL-Glyceric aldehyde, Glyceraldehyde, Glyceric aldehyde, Glycerinaldehyde, Glycerose, NSC 67934, dl-Glyceraldehyde, alpha,beta-Dihydroxypropionaldehyde
IUPAC navn 2,3-dihydroxypropanal
SMIL OCC(O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale DL-Glyceraldehyde
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2
Formel vægt 90.0317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.