Få mere at vide
DL-Glyceraldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Glyceraldehyde |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2 |
| Formel vægt | 90.0317 |