Få mere at vide
DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3 (~ 0.1M Aqueous Solution) (>85%), TRC
Artikelnummer. 30240525
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30240525 2.5 mg 2.5mg
30180032 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG5982212.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 478529-56-5
Molekylær formel 13C3H6O3
Molekylvægt (g/mol) 93.06
Synonym (±)-2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C, 2,3-Dihydroxypropanal-1,2,3-13C, 2,3-Dihydroxypropionaldehyde-1,2,3-13C, DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C, DL-Glyceric aldehyde-1,2,3-13C, Glyceraldehyde-1,2,3-13C, Glyceric Aldehyde-1,2,3-13C, Glycerinaldehyde-1,2,3-13C, Glycerose-1,2,3-13C, NSC 67934-1,2,3-13C, dl-Glyceraldehyde-1,2,3-13C, alpha,beta-Dihydroxypropionaldehyde-1,2,3-13C
IUPAC navn 2,3-dihydroxy(1,2,3-^{13}C_{3})propanal
SMIL O[13CH2][13CH](O)[13CH]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1,2+1,3+1
Formel vægt 93.0418
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) DL-Glyceraldehyde-1,2,3-13C3 0.1M