Få mere at vide
DL-Glutamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488736
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16488736 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16488736 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1346
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress DL-Glutamine is used for biochemical research and drug synthesis.
DL-Glutamine is used for biochemical research and drug synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Glutamine
CAS 6899-04-3
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H10N2O3
Synonym (±)-Glutamine DL-Gl
Opløselighedsinformation H2O : 33.33 mg/mL (228.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL NC(CCC(N)=O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 146.14
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid