Få mere at vide
DL-Glutamin, 98%
Artikelnummer. 15499358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499358 5 g 5g
15489358 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62915.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 6899-04-3 | C5H10N2O3 | 146,146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6899-04-3
Molekylær formel C5H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 146.146
MDL nummer MFCD00065103
InChI nøgle ZDXPYRJPNDTMRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamine, glutamin, 2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, dl glutamine, glutamine dl-form, glutamine, dl, l-2-aminoglutaramic acid, 2,5-bis azanyl-5-oxidanylidene-pentanoic acid, gamma-glutamine, .gamma.-glutamine
PubChem CID 738
ChEBI CHEBI:28300
IUPAC navn 2,5-diamino-5-oxopentansyre
SMIL C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Glutamine
Smeltepunkt 177 °C
Merck Index 14,4471
Mængde 5 g
Formel vægt 146.14
Procent renhed 98%