Få mere at vide
DL-glutaminsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Glutamic acid |
| CAS | 617-65-2 |
| Molekylær formel | C5 H9 N O4 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Glutamic acid (9CI, ACI), DL-Glutamic acid (ZCI), Glutamic acid, DL- (8CI), (±)-Glutamic acid, 2-Aminopentanedioic acid, 4-Amino-1,5-pentanedioic acid, DL-Glu, Glutaminic acid, NSC 206301, NSC 9967 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMIL | NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminopentanedioinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.13 |
| Formel vægt | 147.0532 |