Få mere at vide
Dl-glutaminsyre monohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dl-glutamic acid monohydrate |
| CAS | 19285-83-7 |
| Molekylær formel | C5H11NO5 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2 |
| SMIL | O.NC(CCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-aminopentanedioinsyre; Hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vægt | 165.0637 |