Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-glutaminsyre monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473308
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473308 25 g 25g
11483308 100 g 100g
11493308 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473308 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17719.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19285-83-7 | C5H11NO5 | 165.145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19285-83-7
Molekylær formel C5H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 165.145
MDL nummer MFCD00150703
InChI nøgle OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
PubChem CID 16219385
IUPAC navn 2-aminopentandisyre;hydrat
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Glutamic acid monohydrate
Smeltepunkt ∼200°C (decomposition)
Beilstein 4155097
Merck Index 14,4469
Tæthed 1.46
Mængde 25 g
Formel vægt 165.15 (147.13 Anhydrous)
Procent renhed 99%