Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-glutaminsyre monohydrat, 98+%
Artikelnummer. 10489410 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10489410 1 kg Plastflaske 1kg
10086233 25 g Plastflaske 25g
10316800 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10489410 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 119930010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 19285-83-7 | C5H9NO4·H2O | 165,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19285-83-7
Molekylær formel C5H9NO4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 165.15
MDL nummer MFCD00150703
InChI nøgle OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
PubChem CID 16219385
IUPAC navn 2-aminopentandisyre;hydrat
SMIL C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Glutamic acid monohydrate
Navn note 99%
Smeltepunkt 194,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20,54 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: sparsomt opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 165.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver