Få mere at vide
DL-Glutamic Acid-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Glutamic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 152.0845 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |