Få mere at vide
DL-glutaminsyre, 95%
Artikelnummer. 15459558
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459558 500 g 500g
15439558 25 g 25g
15449558 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63075.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 617-65-2 | C5H9NO4 | 147,13 g/mol
Dens saltform (glutamat) er en vigtig neurotransmitter, der spiller en nøglerolle i langsigtet potensering og er vigtig for indlæring og hukommelse. Glutaminsyre er også et nøglemolekyle i cellulær metabolisme. DL-glutaminsyre bruges til at studere dens mekanismer for krystaldannelse og selvsamling på overflader og copolymerudvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dens saltform (glutamat) er en vigtig neurotransmitter, der spiller en nøglerolle i langsigtet potensering og er vigtig for indlæring og hukommelse. Glutaminsyre er også et nøglemolekyle i cellulær metabolisme. DL-glutaminsyre bruges til at studere dens mekanismer for krystaldannelse og selvsamling på overflader og copolymerudvikling.
Opløselighed Opløselig i vand (blandbar), HCl, ether (sparsomt), ethanol (sparsomt) og petroleumsether (sparsomt
).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 617-65-2
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00063113
InChI nøgle WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-glutamic acid, glutamic acid, glutamic acid, dl, glutaminsaeure, glutamic acid dl-form, dl-glutamicacid, dl-glu, +--glutamic acid, 2-aminoglutaric acid, glutamate
PubChem CID 611
ChEBI CHEBI:18237
IUPAC navn 2-aminopentandisyre
SMIL NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Glutamic acid
Beilstein 1723799
Merck Index 14,4469
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (blandet), HCl, ether (sparsomt), ethanol (sparsomt) og petroleumether (sparsomt).
Mængde 500 g
Formel vægt 147.13
Procent renhed 95%