Få mere at vide
DL-glutaminsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dens saltform (glutamat) er en vigtig neurotransmitter, der spiller en nøglerolle i langsigtet potensering og er vigtig for indlæring og hukommelse. Glutaminsyre er også et nøglemolekyle i cellulær metabolisme. DL-glutaminsyre bruges til at studere dens mekanismer for krystaldannelse og selvsamling på overflader og copolymerudvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dens saltform (glutamat) er en vigtig neurotransmitter, der spiller en nøglerolle i langsigtet potensering og er vigtig for indlæring og hukommelse. Glutaminsyre er også et nøglemolekyle i cellulær metabolisme. DL-glutaminsyre bruges til at studere dens mekanismer for krystaldannelse og selvsamling på overflader og copolymerudvikling.
Opløselighed Opløselig i vand (blandbar), HCl, ether (sparsomt), ethanol (sparsomt) og petroleumsether (sparsomt
).
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Glutamic acid |
| Beilstein | 1723799 |
| Merck Index | 14,4469 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (miscible),HCl,ether (sparingly),ethanol (sparingly),and petroleum ether (sparingly). |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 147.13 |
| Procent renhed | 95% |