Få mere at vide
DL-Fenfluramine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30404768
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30404768 2.5 g 2.5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30404768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF2456052.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fenfluramine Hydrochloride
CAS 404-82-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H16 F3 N . Cl H
Mængde 2.5 g
Synonym Fenfluramine hydrochloride, Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, N-ethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, N-ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI), (±)-Fenfluramine chloride, (±)-Fenfluramine hydrochloride, 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-(ethylamino)propane hydrochloride, Ganal, HHR-965, N-Ethyl-α-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, Ponderal, Ponderax, Ponderex, Pondimin, Pondmin, Racemic fenfluramine hydrochloride, S 768, ZX 008, dl-Fenfluramine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn N-ethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 267.72
Formel vægt 267.1002
Procent renhed >95