Få mere at vide
DL-Ethyl 2-bromovalerate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10540581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10540581 100 g Glass bottle 100g
10419030 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10540581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118161000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 615-83-8
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.08
MDL nummer MFCD00000159
InChI nøgle ORSIRXYHFPHWTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79071
IUPAC navn ethyl 2-bromopentanoate
SMIL CCCC(C(=O)OCC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Ethyl 2-bromovalerate
Navn note 99%
Farve Colorless
Tæthed 1.2200g/mL
Kogepunkt 190.0°C to 192.0°C
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CH2CH2CH(Br)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4476 to 1.4496
Mængde 100 g
Beilstein 02, 302
Specifik vægtfylde 1.22
Synonym ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 209.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Ethyl 2-bromovalerate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.