Få mere at vide
DL-ethyl-2-brompropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10784031 100 g Glasflaske 100g
10234670 250 g Glasflaske 250g
10399313 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10784031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118141000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-11-5
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00000144
InChI nøgle ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
IUPAC navn ethyl-2-brompropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Ethyl 2-bromopropionate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3940g/mL
Kogepunkt 156°C to 160°C
Flammepunkt 51°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(Br)CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4450 to 1.447
Mængde 100 g
Beilstein 02,255
Merck Index 15,3827
Specifik vægtfylde 1.394
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vægt 181.03
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske