Få mere at vide
DL-ethionin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10794851 10 g Glasflaske 10g
10562921 2.5 g Glasflaske 2.5g
10259263 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146170100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-21-0 | C6H13NO2S | 163.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-21-0
Molekylær formel C6H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 163.24
MDL nummer MFCD00063102
InChI nøgle GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
IUPAC navn 2-amino-4-ethylsulfanylbutansyre
SMIL CCSCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Ethionine
Smeltepunkt 265°C to 269°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Merck Index 15, 3792
Mængde 10 g
Formel vægt 163.23
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Ethionine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.