Få mere at vide
DL-Ethionine, 98%
Artikelnummer. 11454534
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454534 25 g 25g
11434534 1 g 1g
11444534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454534 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13154.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-21-0 | C6H13NO2S | 163.24 g/mol
DL-Ethionin bruges som et kosttilskud til at accelerere kolangiocarcinogenese in vivo. Det bruges også til at inducere oxidativt stress i leveren for at studere niveauer og aktiviteter af antioxidative enzymer og forbindelser såsom glutathion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Opløselighed
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-21-0
Molekylær formel C6H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 163.24
MDL nummer MFCD00063102
InChI nøgle GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-ethionine, s-ethylhomocysteine, aethionin, s-ethyl-dl-homocysteine, 2-amino-4-ethylthio butyric acid, dl-homocysteine, s-ethyl, ethionine, dl, +--ethionine, homocysteine, s-ethyl, 2-amino-4-ethylthio butanoic acid
PubChem CID 6205
ChEBI CHEBI:68662
SMIL CCSCCC(N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Ethionine
Smeltepunkt ∼265°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1722529
Merck Index 14,3738
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 2-amino-4-ethylsulfanylbutansyre
Formel vægt 163.24
Procent renhed 98%